Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2410,00 zł
Quality Segment
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
renal disease; neurological disorders; genitourinary disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania kreatyniny wynosi od 4,8 do 500 µM (0,054 - 5,7 mg/dl) dla testu kolorymetrycznego i od 0,25 do 100 µM (0,0028 - 1,14 mg/dl) dla testu fluorometrycznego.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Wygodny. Procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i odczyt po 60 minutach.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| detection method fluorometric, colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| relevant disease(s) renal disease; neurological disorders; genitourinary disorders | relevant disease(s) neurological disorders; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; neurodegenerative disorders | relevant disease(s) genitourinary disorders | relevant disease(s) neurological disorders |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?