Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; cancer; gastrointestinal diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania od 12 do 250 µM karbonylu
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Wygodny. Procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i odczyt absorbancji po 30 minutach.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 250 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 200 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| relevant disease(s) cardiovascular diseases; cancer; gastrointestinal diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders | relevant disease(s) cardiovascular diseases; aging/geriatric diseases; neonatal diseases; pediatric diseases; orthopedic diseases; neurological disorders; pulmonary disorders | relevant disease(s) pulmonary disorders, asthma; metabolic disorders, diabetes; aging/geriatric diseases; cardiovascular diseases; neurodegenerative disorders | relevant disease(s) neurological disorders |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
WGK
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?