Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2480,00 zł
Quality Segment
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 0,02 do 10 U/L oksydazy glukozy dla testu kolorymetrycznego i 0,002 do 1,5 U/L dla testu fluorometrycznego.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method fluorometric, colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes | relevant disease(s) diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer | relevant disease(s) gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases; infectious diseases | relevant disease(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) cosmetics | application(s) pharmaceutical | application(s) agriculture |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?