Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2000,00 zł
Quality Segment
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania glukozy dla testu kolorymetrycznego wynosi od 5 do 300 µM (90 µg/dL -5,4 mg/dL) i od 1 do 30 µM dla testu fluorometrycznego.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Procedura obejmuje dodanie pojedynczego odczynnika roboczego i inkubację przez 30 minut w temperaturze pokojowej.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 250 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 200 fluorometric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric | detection method fluorometric |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in - |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) environmental |
| relevant disease(s) diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer | relevant disease(s) pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; genitourinary disorders | relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes | relevant disease(s) neurological disorders |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do oznaczania glukozy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?