Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
agriculture
food and beverages
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kwas L-jabłkowy lub L-jabłczan to kwas dikarboksylowy, który jest wytwarzany przez wszystkie żywe organizmy i odgrywa ważną rolę w cyklach Calvina i Krebsa. Jest źródłem CO2 dla cyklu Calvina w roślinach, a także półproduktem, który powstaje z fumaranu w cyklu Krebsa. Jabłczan jest często stosowany w przemyśle spożywczym i napojów jako dodatek do produktów takich jak wino, piwo, cukierki itp.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania jabłczanu w żywności, sokach, napojach i innych produktach rolnych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Malate Assay Kit opiera się na katalizowanym przez dehydrogenazę jabłczanową utlenianiu jabłczanu, w którym powstały NADH redukuje odczynnik formazanowy (MTT). Intensywność koloru produktu mierzona przy 565 nm jest proporcjonalna do stężenia jabłczanu w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres detekcji od 0,02 do 2 mM
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method fluorometric, colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| application(s) agriculture | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?