Przejdź do
MAK337
Zestaw do oznaczania akonitazy
sufficient for 100 colorimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
input
tissue homogenate(s)
cell lysate
serum
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; rheumatological diseases
storage temp.
−20°C
General description
Akonitaza (Aconitate Hydratase) jest enzymem w cyklu kwasu cytrynowego (TCA) i glioksylanu, który katalizuje konwersję cytrynianu do izocytrynianu. Aktywność akonitazy zależy w dużej mierze od klastra żelazowo-siarkowego [Fe⁴S⁴] 2+. Choroby pokrewne obejmują niedobór akonitazy (taki jak miopatia i nietolerancja wysiłku. Ataksja Friedreicha i cukrzyca). Akonitaza mitochondrialna odgrywa również rolę w stabilizacji mtDNA, wpływając tym samym na ekspresję genów mitochondrialnych. Akonitaza służy jako wiarygodny marker mitochondrialnego i komórkowego stresu oksydacyjnego. Zmiana akonitazy mitochondrialnej może prowadzić do zmniejszenia produkcji energii. Forma cytozolowa może działać jako akonitaza, a także jako białko regulatorowe żelaza. Aktywność enzymu jest hamowana przez analogi cytrynianu i fluorooctan. Czynniki stresu oksydacyjnego, takie jak nadtlenoazotyn, nadtlenek wodoru i ponadtlenek, mogą dezaktywować enzym poprzez przekształcenie klastra [Fe⁴S⁴] w klaster [Fe3S⁴].
Application
Nadaje się do oznaczania aktywności akonitazy w próbkach biologicznych (np. lizatach komórkowych, homogenatach tkankowych, surowicy itp.)
Zestaw Aconitase Assay Kit może być używany do:
  • Badania metabolizmu komórkowego i mitochondrialnego
  • Badania stresu oksydacyjnego
  • Badania neurologiczne
Biochem/physiol Actions
Zestaw Aconitase Assay Kit mierzy izocytrynian generowany jako produkt reakcji akonitazy. Izocytrynian jest następnie utleniany z wytworzeniem NADPH i produktu utleniania. NADPH przekształca barwnik w intensywny fioletowy kolor z maksimum absorpcji przy 565 nm. Wzrost absorbancji przy 565 nm jest wprost proporcjonalny do aktywności akonitazy.
Features and Benefits
  • Szybki i czuły pomiar: Osiągnięcie ilościowego pomiaru aktywności akonitazy przy użyciu zaledwie 20 µL próbki, z zakresem wykrywania od 0,5 do 100 U/L.
  • Wysoka kompatybilność: Bezproblemowa integracja zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, zapewniająca wydajność i dokładność testów.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK334MAK491MAK569
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
-
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
input
tissue homogenate(s)
cell lysate
serum
input
biological sample(s)
plasma
food(s)
serum
urine
beverage(s)
saliva
input
-
input
-
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; rheumatological diseases
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; diabetes; neurological disorders
relevant disease(s)
neurological disorders
relevant disease(s)
cardiovascular diseases; rheumatological diseases; neurological disorders; cancer; dermatological diseases
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Posso utilizar esse kit em amostras de tecido ou soro que já estavam congeladas no -80 ou apenas a fresco?
    1 answer
    1. Fresh samples are preferred. If sample storage is required, proceed with homogenizing tissue or cell samples prior to storage. Store tissues and serum samples under uniform conditions at -80 °C for up to one month. However, long term storage may reduce the signal or activity. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/459/mak337bul.pdf
      Helpful?
  2. Combien de cellules faut-il pour tester l'activité de l'aconitase? Est-il possible de réaliser le test directement sur un gel?
    1 answer
    1. This kit protocol requires cells to be lysed. The cell count is not established and may vary by cell type. However, the sample weight required per test is 50mg. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/133/459/mak337bul.pdf