Przejdź do
MAK522
Zestaw do oznaczania skrobi
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji skrobi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
agriculture
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Skrobia jest węglowodanem polisacharydowym składającym się z dużej liczby jednostek glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Wszystkie nasiona i bulwy roślin zawierają skrobię w postaci amylozy i amylopektyny. Skrobia jest najczęściej spożywanym polisacharydem w diecie człowieka. Niektóre skrobie są trawione bardzo szybko i powodują szybki i duży wzrost poziomu cukru we krwi. Inne są trawione wolniej. Niektóre skrobie, zwane skrobiami opornymi, nie są w ogóle trawione w jelicie cienkim, a zatem powodują niewielki lub żaden wzrost poziomu cukru we krwi.
Application
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania skrobi w próbkach biologicznych, rolniczych i spożywczych, a także do badania wpływu leków na metabolizm skrobi.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Starch Assay Kit wykorzystuje pojedynczy odczynnik roboczy, który łączy enzymatyczny rozkład skrobi i wykrywanie glukozy w jednym etapie. Intensywność barwy produktu reakcji przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia skrobi w próbce. Ten prosty i wygodny test jest przeprowadzany w temperaturze pokojowej i zajmuje tylko 30 minut.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: od 2 do 200 µg/ml dla testu kolorymetrycznego i od 0,2 do 20 µg/ml dla testu fluorometrycznego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9765MAK605S9144
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
ACS reagent
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
detection method
fluorometric, colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
agriculture
food and beverages
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
life science and biopharma
application(s)
food and beverages
general analytical
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In table 2 the volume of reagents suggested for working solution is much higher then the provided volume. So we need to dilute the reagents before start. If yes then in what ratio. Please provide the details.
    1 answer
    1. The units in table two should be microliters rather than milliliters. We are working on getting this fixed