Przejdź do
MAK528
Zestaw do oznaczania dysmutazy ponadtlenkowej (SOD)
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania dysmutazy ponadtlenkowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32160703
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dysmutazy ponadtlenkowe to enzymy, które katalizują dysmutację ponadtlenku do O2 i H2O2. Stanowią one ważną obronę antyoksydacyjną we wszystkich komórkach narażonych na działanie O2. Istnieją trzy główne rodziny dysmutazy ponadtlenkowej: Cu/Zn, Fe/Mn i typ Ni. Nieprawidłowa aktywność SOD została powiązana z chorobami takimi jak stwardnienie zanikowe boczne, śmiertelność okołoporodowa, zaburzenia nerwowe i rak.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania dysmutazy ponadtlenkowej we krwi, komórkach, tkankach i innych próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit zapewnia wygodny kolorymetryczny środek do ilościowego oznaczania aktywności enzymu SOD w próbkach biologicznych. W teście nadtlenek (O2-) jest dostarczany w reakcji katalizowanej przez oksydazę ksantynową (XO). O2- reaguje z barwnikiem WST-1, tworząc kolorowy produkt. SOD usuwa O2-, dzięki czemu mniej O2- jest dostępne dla reakcji chromogenicznej. Intensywność koloru przy 440 nm jest używana do określenia aktywności SOD w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,05 - 3 U/ml
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
  • Nie wymaga etapów płukania i przenoszenia odczynników.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CS0009S2147S8160
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 500 colorimetric tests
description
clone SD-G6, ascites fluid
description
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
relevant disease(s)
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
WGK
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)