Przejdź do
MAK554
Fluorymetryczny zestaw do oznaczania acetylocholinoesterazy
sufficient for 200 fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
hematological disorder; neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Acetylocholinoesteraza, znana również jako AChE, jest enzymem, który degraduje (poprzez swoją aktywność hydrolityczną) neuroprzekaźnik acetylocholinę, wytwarzając cholinę i grupę octanową. Występuje głównie w połączeniach nerwowo-mięśniowych i synapsach cholinergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, gdzie jej aktywność służy do zakończenia transmisji synaptycznej. AChE ma wysoką aktywność katalityczną - każda cząsteczka AChE degraduje około 5000 cząsteczek acetylocholiny na sekundę. Acetylocholinoesteraza znajduje się również na błonach czerwonych krwinek, gdzie stanowi antygen grupy krwi Yt. Acetylocholinoesteraza występuje w wielu formach molekularnych, które mają podobne właściwości katalityczne, ale różnią się pod względem budowy oligomerycznej i sposobu przyłączania do powierzchni komórki.
Fluorymetryczny zestaw do oznaczania acetylocholinoesterazy zapewnia czułą metodę wykrywania aktywności AChE. Zestaw wykorzystuje zielony substrat do ilościowego oznaczania tiocholiny powstałej w wyniku hydrolizy acetylotiocholiny przez AChE. Intensywność fluorescencji substratu jest proporcjonalna do tworzenia tiocholiny, a tym samym do aktywności AChE.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Fluorimetric Acetylcholinesterase Assay Kit zapewnia czułą metodę wykrywania aktywności AChE. Zestaw wykorzystuje zielony substrat do ilościowego oznaczania tiocholiny powstałej w wyniku hydrolizy acetylotiocholiny przez AChE. Intensywność fluorescencji substratu jest proporcjonalna do tworzenia tiocholiny, a tym samym do aktywności AChE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK119CS0003MAK435
description
sufficient for 200 fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
-
description
Sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
fluorometric, colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
hematological disorder; neurological disorders
relevant disease(s)
neurological disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cardiovascular diseases, Alzheimer′s disease; neurodegenerative disorders; neurological disorders
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)