Przejdź do
MAK613
Leucine Aminopeptidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
LAP Activity Assay Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
Leucine aminopeptidase (LAP, EC 3.4.11.1) removes N-terminalleucine residues from peptides and proteins and is abundant in liver and intestinal tissues. LAP activity can increase in settings of tissue damage, tumorigenesis, or inflammation.
Application
For quantitative determination of LAP enzyme activity in biologicalsamples, such as cells, tissues, and serum samples.
For high-throughput screening of LAP inhibitors and evaluation of drug modulators.
Biochem/physiol Actions
The Leucine Aminopeptidase Activity Assay Kit provides a rapid colorimetric method in which LAP hydrolyzes a dye-linked leucine substrate to yield a yellow product measurable at 405 nm. The change in absorbance over 20 minutes is proportional to LAP activity. The linear detection range in 96-well plate is 0.025 to 250 U/L.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK120MAK501
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
usage
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)