Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
input
serum
urine
plasma
food(s)
beverage(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Szybkie wyniki: Obróbka próbki i test mogą być zakończone w mniej niż 15 minut, zapewniając wydajność.
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja: Wygodna konstrukcja pasków testowych eliminuje konieczność stosowania czytnika płytek lub kuwet, upraszczając proces testowania.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sufficient for 10 tests | description Sufficient for 10 tests | description Sufficient for 10 tests | description Sufficient for 10 tests |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| input serum | input beverage(s) | input food(s) | input beverage(s) |
| storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?