Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.3 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Proteus mirabilis to Gram-ujemna fakultatywna beztlenowa bakteria w kształcie pręcika. Bakterie z rodzaju Proteus z rodziny Enterobacteriaceae są oportunistycznymi patogenami ludzkimi odpowiedzialnymi za infekcje ran i oparzeń, a także infekcje i bakteriemie skóry, oczu, uszu, nosa, gardła, dróg moczowych i przewodu pokarmowego.2 Najczęstsza infekcja z udziałem P. mirabilis występuje, gdy bakteria, która jest członkiem naturalnej flory jelitowej, przenosi się do cewki moczowej i pęcherza moczowego, powodując infekcję dróg moczowych. Lipopolisacharyd błony zewnętrznej (LPS) jest uważany za ważny czynnik wirulencji Proteus.3 Arabski i wsp. sugerują, że odpowiedź immunologiczna przeciwko LPS P. mirabilis może odgrywać rolę w reumatoidalnym zapaleniu stawów.4 Niedawno zasugerowano możliwą korelację między obfitością P. mirabilis w jelicie a otyłością.5
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Suitable for PCR, sequencing and NGS | description Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml | description Suitable for PCR, sequencing and NGS | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL |
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) PCR: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable | technique(s) DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 ng/μL | concentration >10^8 bacteria/ml | concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?