Przejdź do
MBD0005
Wzorzec mikrobiologicznego DNA z Salmonella enterica
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.3 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Standard mikrobiologiczny genomowego DNA Salmonella enterica może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające odtwarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Salmonella enterica serotyp Typhimurium (również S. Typhimurium) to Gram-ujemna bakteria w kształcie pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae. Jest to ważny patogen przenoszony przez żywność, który u ludzi powoduje zapalenie jelit, biegunkę i obecność neutrofili w próbkach kału.2 Wzrost S. enterica w świetle jelita powoduje zubożenie zdrowej społeczności drobnoustrojów.3 Zakażenie Salmonellą może wywoływać stan zapalny i zwiększać ryzyko nieswoistego zapalenia jelit (IBD)4.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Odpowiedni dla standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Other Notes
Szczep: Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium szczep
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0010SAB4200862L6511
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
description
IgG fraction of antiserum
description
purified by phenol extraction
technique(s)
DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:2000-1:4000 using using whole Salmonella, immunoblotting: 1:2000-1:4000 using Salmonella enterica typhimurium LPS
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
concentration
10 ng/μL
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
~1 mg/mL
concentration
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I wanted to know the strain of typhimurium, for PCR of gene SopE
    1 answer
    1. The strain for this product is: Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium. Strain designation 1006.
      Helpful?
  2. Dear sir, I am designing a recombinant protein for SopE. I want to know which strain of Salmonella Typhimurium is in this product because many strains do not have the specified gene.
    1 answer
    1. The strain for this product is: Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium. Strain designation 1006.