The preparation and production methods of this product is considered proprietary.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
Quality Segment
form
powder
concentration
>10^8 bacteria/vial
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Akkermansia muciniphila jest bakterią Gram-ujemną, beztlenową, nieruchliwą, nie tworzącą przetrwalników i o owalnym kształcie. A. muciniphila zamieszkuje przewód pokarmowy ponad 90% dorosłych i stanowi od 1 do 4% mikrobioty kałowej.2 Poziom A. muciniphila został zasugerowany jako biomarker zdrowego jelita. 3
A. muciniphila degraduje śluz i wykorzystuje go jako źródło węgla/azotu. W rezultacie gospodarz wytwarza dodatkowy śluz, podczas gdy bakteria wytwarza oligosacharydy i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mogą być wykorzystywane przez gospodarza i wyzwalać układ odpornościowy. Dodatkowym efektem ochronnym SCFA jest stymulacja wzrostu mikroflory związanej ze śluzem, która służy jako bariera przed przenikaniem patogenów do komórek jelitowych. 2,4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL | description IgG fraction of antiserum | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/ml |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, DNA sequencing: suitable, DNA extraction: suitable | technique(s) immunoblotting: 1:500-1:1000 using Akkermansia muciniphila lysate | technique(s) PCR: suitable, DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration >10^8 bacteria/vial | concentration 10 ng/μL | concentration ~1 mg/mL | concentration >10^8 bacteria/ml |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the production strain of this product? Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835? What method was used to inactivate this product? Heat treatment?