Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.3 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
≥10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
suitability
suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Suitable for PCR, sequencing and NGS, ≥10 ng/μL | description Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL | description lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| suitability suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions | suitability - | suitability suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - |
| concentration ≥10 ng/μL | concentration >10^8 bacteria/ml | concentration 10 ng/μL | concentration - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?