Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
41121822
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
feature
DNA free
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Woda wolna od DNA drobnoustrojów jest filtrowana i sterylizowana promieniami UV. Poddawana jest rygorystycznym testom kontroli jakości, aby zapewnić, że jest wolna od jakichkolwiek wykrywalnych poziomów DNA. Testy jakości gwarantują brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA przy użyciu 35 cykli amplifikacji PCR 16S i 18S rDNA przy użyciu uniwersalnych zestawów starterów.
Dostarczany w 10 fiolkach po 1,5 ml, umożliwiając użycie 1 probówki na konfigurację PCR, aby uniknąć zanieczyszczenia głównego zasobu.
Postęp w technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS) umożliwia obecnie identyfikację i sekwencjonowanie drobnoustrojów w stosunkowo niewielkich ilościach i w złożonych próbkach. Dlatego NGS jest metodą z wyboru do identyfikacji populacji w próbkach mikrobiomu, ponieważ większość z nich zawiera dużą różnorodność drobnoustrojów, aw niektórych przypadkach także komórki gospodarza. Mimo to, błędy są powszechne w tym przepływie pracy i mogą być wprowadzane na różnych etapach tego procesu. Stosowane odczynniki muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych, aby uniknąć wprowadzenia błędu egzogennego do próbek, zwłaszcza tych o stosunkowo niskiej liczbie drobnoustrojów
Dostarczany w 10 fiolkach po 1,5 ml, umożliwiając użycie 1 probówki na konfigurację PCR, aby uniknąć zanieczyszczenia głównego zasobu.
Postęp w technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS) umożliwia obecnie identyfikację i sekwencjonowanie drobnoustrojów w stosunkowo niewielkich ilościach i w złożonych próbkach. Dlatego NGS jest metodą z wyboru do identyfikacji populacji w próbkach mikrobiomu, ponieważ większość z nich zawiera dużą różnorodność drobnoustrojów, aw niektórych przypadkach także komórki gospodarza. Mimo to, błędy są powszechne w tym przepływie pracy i mogą być wprowadzane na różnych etapach tego procesu. Stosowane odczynniki muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych, aby uniknąć wprowadzenia błędu egzogennego do próbek, zwłaszcza tych o stosunkowo niskiej liczbie drobnoustrojów
Application
Woda wolna od DNA drobnoustrojów nadaje się do stosowania w testach PCR jako negatywna kontrola matrycy PCR (1). Została ona użyta do rozcieńczenia matrycy genomowego DNA w teście qPCR w celu wykrycia i określenia ilościowego obciążenia mikrobiologicznego w wodzie i innych próbkach środowiskowych oraz do dalszych zastosowań, takich jak sekwencjonowanie Sangera i sekwencjonowanie nowej generacji.(2, 3) Może być stosowana do przygotowania mieszanin wzorcowych PCR i odczynników, aby zapobiec problemom związanym z zanieczyszczeniem DNA prowadzącym do fałszywie dodatnich sygnałów w wykrywaniu patogenów bakteryjnych w próbkach biologicznych za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym. (4)
Features and Benefits
Woda wolna od DNA: Woda sterylizowana filtrem i poddawana obróbce UV w celu zapewnienia, że jest całkowicie wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych DNA, aby uniknąć wprowadzenia błędu egzogennego
Najwyższa jakość: Ścisłe testy kontroli jakości pod kątem braku wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA drobnoustrojów
Wygoda: 1 probówka na konfigurację PCR w celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu wzorcowego
Najwyższa jakość: Ścisłe testy kontroli jakości pod kątem braku wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA drobnoustrojów
Wygoda: 1 probówka na konfigurację PCR w celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu wzorcowego
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Microbial DNA-free; Suitable for PCR, sequencing and NGS | description Molecular Biology, sterile filtered | description for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture | description sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture |
| feature DNA free | feature - | feature - | feature - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| technique(s) PCR: suitable, DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?