Przejdź do
MBD0033
Sonda FISH Eubacteria - Cy3
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH)
Synonim(y):
EUB338
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
12352200
5420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
20 μM
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy5 i systemy wodne6) oraz rośliny7.
Prokariotyczne jednokomórkowe formy życia są podzielone na dwie domeny, zwane Bacteria i Archaea, pierwotnie sklasyfikowane jako Eubacteria i Archaebacteria.8 Jednak oba terminy, Eubacteria i Bacteria są nadal używane w mikrobiologii.
Sonda Eubacteria rozpoznaje większość bakterii, ponieważ jest komplementarna do części
16S rRNA występującej u prawie wszystkich bakterii.9,10
Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji różnych bakterii za pomocą uniwersalnej sondy bakteryjnej w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków), posiewy krwi10,11, zmiany okołowierzchołkowe zębów12, ślina13, biofilmy z protez głosowych14, biofilm poddziąsłowy15, tkanka ściany aorty16, komórki nabłonka policzka, czysta hodowla i hodowla komórkowa17, tkanka jelita zatopiona w parafinie18, martwicze zapalenie powięzi i czysta hodowla19, wycinki okrężnicy zatopione w parafinie20,21, tkanki nowotworowe22,23, próbki środowiskowe24 i jelito pijawki lekarskiej25. Sonda może być również stosowana do połączonej techniki FISH i analizy cytometrycznej przepływu. 9,26,27
Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie interesującej sondy i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), rozpoznaje komórki Eubacteria.
Zaleca się stosowanie 20% formamidu do buforu hybrydyzacyjnego.
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek bakterii.
  • Obserwacja natywnych populacji komórek bakterii w zróżnicowanych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja komórek bakterii w mieszanej populacji mikroorganizmów.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności bakterii w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii bakterii i pozwala badać architekturę biofilmu.
  • Identyfikuje różne bakterie w próbkach środowiskowych i klinicznych, takich jak utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE), posiewy krwi, ślina i inne.
  • Zdolność do wykrywania bakterii w ich naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Disclaimer
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0032MBD0062MBD0035
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH)
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 µM in water
description
EUBII-Cy3 and EUBIII-Cy3 FISH (fluorescence in situ hybridization) probes for research, 20 μM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
FISH: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
20 μM
concentration
-
concentration
20 μM in water
concentration
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)