Information regarding buffer preparation can be found in the product information sheet (PIS).
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
5140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach. Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew i tkanki), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy i systemy wodne) oraz rośliny.
Prokariotyczne jednokomórkowe formy życia są podzielone na dwie domeny, zwane Bacteria i Archaea, pierwotnie sklasyfikowane jako Eubacteria i Archaebacteria. Jednak oba terminy, Eubacteria i Bacteria, są nadal używane w mikrobiologii. Sonda Eubacteria rozpoznaje większość bakterii, ponieważ jest komplementarna do części 16S rRNA występującej u prawie wszystkich bakterii.,
Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji różnych bakterii za pomocą uniwersalnej sondy bakteryjnej w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków), posiewy krwi,,zmiany okołowierzchołkowe zębów12, ślina13, biofilmy z protez głosowych14, biofilm poddziąsłowy15, tkanka ściany aorty16, komórki nabłonka policzka, czysta hodowla i hodowla komórkowa17, tkanka jelita zatopiona w parafinie18, martwicze zapalenie powięzi i czysta hodowla19, wycinki okrężnicy zatopione w parafinie20,21, tkanki nowotworowe22,23, próbki środowiskowe24 i jelito pijawki lekarskiej25. Sonda może być również stosowana do połączonej techniki FISH i analizy cytometrycznej przepływu. 9,26,27
Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie interesującej sondy i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew i tkanki), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy i systemy wodne) oraz rośliny.
Prokariotyczne jednokomórkowe formy życia są podzielone na dwie domeny, zwane Bacteria i Archaea, pierwotnie sklasyfikowane jako Eubacteria i Archaebacteria. Jednak oba terminy, Eubacteria i Bacteria, są nadal używane w mikrobiologii. Sonda Eubacteria rozpoznaje większość bakterii, ponieważ jest komplementarna do części 16S rRNA występującej u prawie wszystkich bakterii.,
Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji różnych bakterii za pomocą uniwersalnej sondy bakteryjnej w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendach rysunków), posiewy krwi,,zmiany okołowierzchołkowe zębów12, ślina13, biofilmy z protez głosowych14, biofilm poddziąsłowy15, tkanka ściany aorty16, komórki nabłonka policzka, czysta hodowla i hodowla komórkowa17, tkanka jelita zatopiona w parafinie18, martwicze zapalenie powięzi i czysta hodowla19, wycinki okrężnicy zatopione w parafinie20,21, tkanki nowotworowe22,23, próbki środowiskowe24 i jelito pijawki lekarskiej25. Sonda może być również stosowana do połączonej techniki FISH i analizy cytometrycznej przepływu. 9,26,27
Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie interesującej sondy i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy pozytywne (MBD0032/33) i negatywne (MBD0034/35) sondy kontrolne, które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Application
Sonda FISH Eubacteria - ATTO488 nadaje się do stosowania jako sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w celu rozpoznania komórek Eubacteria.
Features and Benefits
- Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek bakterii.
- Obserwacja natywnych populacji komórek bakterii w zróżnicowanych środowiskach mikrobiomu.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja komórek bakterii w mieszanej populacji mikroorganizmów.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności bakterii w próbce.
- FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
- Dostarcza informacji na temat morfologii bakterii i pozwala badać architekturę biofilmu.
- Identyfikuje różne bakterie w próbkach środowiskowych i klinicznych, takich jak utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE), posiewy krwi, ślina i inne.
- Zdolność do wykrywania bakterii w ich naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 µM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) | fluorescence λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488) |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
PlEASE LET ME KNOW ABOUT HYBRIDIZATION BUFFER TO BE USED FOR THE Eubacteria FISH probe - ATTO488