Przejdź do
MBD0048
Sonda FISH Enterococcus faecium - Cy3
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach. Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych. Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew i tkanki), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy, systemy wodne) i rośliny. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH w celu zapewnienia specyficznego wiązania sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednich warunków protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
SondaEnterococcus fa ecium specyficznie rozpoznaje komórki E. faecium,. E. faecium, bakteria Gram-dodatnia, może powodować różne skomplikowane infekcje, w tym zapalenie wsierdzia, infekcje dróg moczowych, zapalenie gruczołu krokowego, infekcje wewnątrzbrzuszne, zapalenie tkanki łącznej i infekcje ran oraz współistniejącą bakteriemię. Badania wykazały, że E. faecium jest wysoce oporny na wiele antybiotyków, a oporny na wankomycynę Enterococcus faecium (VRE) może być bezobjawowo przenoszony przez zdrowe osoby, co może utrudniać szpitalom próby kontrolowania rozprzestrzeniania się bakterii. W ciągu ostatnich dwóch dekad Enterococcus fa ecium stał się główną przyczyną wielolekoopornych zakażeń enterokokowych w Stanach Zjednoczonych. E. faecium charakteryzuje się wysoką opornością na antybiotyki, a ponad połowa jego patogennych izolatów wykazuje oporność na wankomycynę, ampicylinę i wysoki poziom aminoglikozydów.
Application
Sonda FISH Enterococcus faecium - Cy3 jest odpowiednia do stosowania jako sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w celu rozpoznania komórek Enterococcus faecium w próbkach klinicznych.
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek E. faecium.
  • Obserwacja natywnych populacji komórek E. faecium w różnych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja E. faecium w mieszanej populacji bakterii.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności E. fa ecium w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii E. faecium i pozwala na badanie architektury biofilmu.
  • Identyfikacja E. faecium w próbkach klinicznych, takich jak tkanki nowotworowe i mózgowe (na przykład w utrwalonych w formalinie próbkach zatopionych w parafinie (FFPE)), ślina i jama ustna oraz sprzęt medyczny, taki jak implanty dentystyczne i protezy głosowe.
  • Zdolność do wykrywania E. faecium w jego naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0047MBD0040MBD0062
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water
description
EUBII-Cy3 and EUBIII-Cy3 FISH (fluorescence in situ hybridization) probes for research, 20 μM in water
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)