Przejdź do
MBD0047
Sonda FISH Enterococcus faecium - ATTO 488
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41105500
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach. Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych. Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew i tkanki), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy, systemy wodne) i rośliny. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH w celu zapewnienia specyficznego wiązania sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednich warunków protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania. Sonda Enterococcus faecium specyficznie rozpoznaje komórki E. fa ecium,. E. faecium jest bakterią Gram-dodatnią i jest przyczyną różnych infekcji, w tym zapalenia wsierdzia, infekcji dróg moczowych, zapalenia gruczołu krokowego, infekcji w obrębie jamy brzusznej, zapalenia tkanki łącznej i infekcji ran, a także współistniejącej bakteriemii. Badania wykazały, że E. faecium jest wysoce oporny na wiele antybiotyków, a oporny na wankomycynę Enterococcus faecium (VRE) może być bezobjawowo przenoszony przez zdrowe osoby, co może utrudniać szpitalom próby kontrolowania rozprzestrzeniania się bakterii. W ciągu ostatnich dwóch dekad Enterococcus fa ecium stał się główną przyczyną wielolekoopornych zakażeń enterokokowych w Stanach Zjednoczonych. E. faecium charakteryzuje się wysoką opornością na antybiotyki, a ponad połowa jego patogennych izolatów wykazuje oporność na wankomycynę, ampicylinę i wysoki poziom aminoglikozydów.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacjiin situ(FISH), rozpoznaje komórki Enterococcus faecium
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek E. faecium.
  • Obserwowanie natywnych populacji komórek E. faecium w różnych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja E. faecium w mieszanej populacji bakterii.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności E. fa ecium w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii E. faecium i pozwala na badanie architektury biofilmu.
  • Identyfikacja E. faecium w próbkach klinicznych, takich jak tkanki nowotworowe i mózgowe (na przykład w utrwalonych w formalinie próbkach zatopionych w parafinie (FFPE)), ślina i jama ustna oraz sprzęt medyczny, taki jak implanty dentystyczne i protezy głosowe.
  • Zdolność do wykrywania E. faecium w jego naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0048MBD0062MBD0049
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
description
EUBII-Cy3 and EUBIII-Cy3 FISH (fluorescence in situ hybridization) probes for research, 20 μM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)