Przejdź do
MBD0050
Akkermansia muciniphila Sonda FISH-ATTO488
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41105500
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA w całych i nienaruszonych komórkach.Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych. Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy5 i systemy wodne6) oraz rośliny7. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania. Sonda Akkermansia muciniphila specyficznie rozpoznaje komórki Akkermansia muciniphila. Akkermansia muciniphila to bakteria Gram-ujemna, o owalnym kształcie, niemotylna, nietworząca zarodników, ściśle beztlenowa.8 A. m uciniphila zamieszkuje przewód pokarmowy ponad 90% dorosłych i stanowi od 1 do 4% mikrobioty kałowej.9 Jest to jeden z 20 najliczniejszych gatunków wykrywanych w ludzkich jelitach.10 Warstwa śluzu ludzkiego jelita jest niszą, która jest kolonizowana przez specyficzne bakterie, takie jak A. muciniphila. A. muciniphila może rozkładać mucynę, kluczowy składnik śluzu, przy użyciu enzymów sialidazy i fukozydazy, i wykorzystywać ją jako źródło węgla i azotu.11 W rezultacie gospodarz wytwarza dodatkowy śluz, podczas gdy bakteria wytwarza oligosacharydy i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mogą być wykorzystywane przez gospodarza i wyzwalać układ odpornościowy. Dodatkowym efektem ochronnym SCFA jest stymulacja wzrostu mikrobioty związanej ze śluzem, która służy jako bariera przed przenikaniem patogenów do komórek jelitowych.9,12 Stwierdzono, że obfitość A. muciniphila w jelicie była skorelowana ze zdrowym jelitem i odwrotnie skorelowana z wieloma stanami chorobowymi.11 W porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, poziom A. muciniphila był niski u pacjentów z zaburzeniami jelitowymi, takimi jak nieswoiste zapalenie jelit (IBD), ale także w innych schorzeniach, takich jak autyzm, atopia i otyłość.11,13-16 Dlatego też sugeruje się, że poziom A. muciniphila może służyć jako biomarker zdrowego jelita.17 A. muciniphila jest obiecującym potencjalnym probiotykiem, który może być podawany w leczeniu chorób takich jak zapalenie jelita grubego, zespoły metaboliczne, choroby immunologiczne i nowotwory.10 Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji A. muciniphila za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendzie rysunku18), próbki kału19-21, zawartość światła jelita22, próbki wyrostka robaczkowego23, zawartość i tkanka jelita ślepego24,25 i tkanka okrężnicy26. Sonda może być również stosowana do FISH w połączeniu z cytometrią przepływową (FCM-FISH)19,20,21 oraz FISH w połączeniu z mikrospektroskopią Ramana
Features and Benefits
  • Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Akkermansia muciniphila.
  • Obserwacja natywnych populacji komórek A. muciniphila w różnych środowiskach mikrobiomu.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja A. muciniphila w mieszanej populacji bakterii.
  • Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności A. muciniphila w próbce.
  • FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
  • Dostarcza informacji na temat morfologii A. muciniphila.
  • Identyfikuje A. muciniphila w próbkach klinicznych, takich jak zawartość światła jelita, próbki wyrostka robaczkowego (utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE)), próbki kału i tkanki okrężnicy.
  • Zdolność do wykrywania A. muciniphila w jego naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0041MBD0034MBD0032
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20µM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water
description
Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH), 20 µM in water
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
fluorescence
λex 504 nm; λem 521 nm (ATTO488)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
FISH: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)