Przejdź do
MG500
May-Grünwald Stain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32180103
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
May-Grünwald Stain has been employed to stain neutrophil granules and granulocyte inclusion bodies. May-Grünwald-Giemsa might be useful in the diagnosis of Malassezia folliculitis, a fungal mediated disorder.
Application
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Preparation Note
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MG128MG80MG1L
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
concentration
0.25 % (w/v) in methanol
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under May-Grünwald Stain
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. how many times the May-Grunwald stain can be reused before it loses its effectiveness in staining.
    1 answer
    1. The exact number of times the May Grunwald solution can be reused varies depending on factors such as the number of slides stained for each use, temperature, humidity, and exposure to air. Users are expected to evaluate the stain quality for each batch of slides stained and change the solution once the stain quality diminishes. It's important not to return a used working solution back to the stock bottle; instead, used solutions should be stored tightly capped in another bottle, ensuring the cap is always tightly closed to prevent evaporation of methanol and water pickup from the air, which can cause the stain to precipitate out of solution.