Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105904
N-TER™ Nanocząsteczkowy system transfekcji siRNA
- Peptydowy odczynnik do transfekcji komórek trudnych do transfekcji
Lentiwirusowe mimetyki miRNA
Wybór spośród ponad 2500 mimetyków miRNA
- Najbardziej kompleksowa kolekcja ludzkich mimetyków miRNA (mirBase ver. 21)
- Dostępne jako kompletna biblioteka lub pojedyncze mimetyki miRNA
- Stabilna, długotrwała ekspresja miRNA
- Skuteczne dostarczanie mimetyków do wielu różnych typów komórek
- Zdolność do selekcji komórek, które wyrażają miRNA będące przedmiotem zainteresowania
- Dostępne opcje niestandardowe
Lentiwirus
Biblioteka lentiwirusowa - prośba o wycenę
- Zestawy rodzin genów są w pełni konfigurowalne, co pozwala na pełną elastyczność w dodawaniu lub usuwaniu zawartości klonów lub genów.
Syntetyczne inhibitory miRNA
Najbardziej zrozumiała lista mimetyków miRNA
- Zaprojektowany przy użyciu zastrzeżonego algorytmu opartego na konstrukcji Tough Decoy (TuD).
- Długotrwałe hamowanie przy bardzo niskich stężeniach nM
- Doskonała odporność na nukleazy komórkowe
- Struktura zapewnia silne hamowanie pożądanego miRNA
- Niestandardowe możliwości syntezy: niestandardowe sekwencje gatunków, ilości i modyfikacje
Syntetyczne inhibitory miRNA (S-TuD) Kontrole negatywne
Lentiwirusowe inhibitory miRNA
Wybieraj spośród ponad 3000 ludzkich i mysich inhibitorów miRNA
- Zaprojektowany przy użyciu zastrzeżonego algorytmu opartego na konstrukcji Tough Decoy (TuD).
- Umożliwia silne hamowanie pożądanego miRNA
- Stabilna, długotrwała ekspresja miRNA
- Skuteczne dostarczanie mimetyków do wielu różnych typów komórek
- Gatunki obejmują zarówno ludzi, jak i myszy: 1 953 ludzkich inhibitorów lenti miRNA i 1 214 mysich inhibitorów lenti miRNA
- Dostępne opcje niestandardowe
Lentiwirus
Utwórz własny panel
Inny szlak genowy będący przedmiotem zainteresowania? Chcesz uzyskać bardziej kompletną listę?
Identyfikator celu miRNA
Identyfikacja docelowych genów ludzkich miRNA i ncRNA na poziomie transkryptomu.
- Wygoda: Przeprowadzanie podwójnych badań przesiewowych za pomocą jednego wektora dzięki innowacyjnej podwójnej kasecie selekcyjnej
- Prostota: 3 proste kroki: Transfekcja biblioteki, transfekcja mikroRNA i selekcja gancyklowiru oraz PCR i sekwencjonowanie.
- Powiązanie Jedyna metoda funkcjonalnej identyfikacji celów miRNA w całym genomie
- Niestandardowe możliwości syntezy mimetyków miRNA: niestandardowe sekwencje gatunków, ilości i modyfikacje
Plazmidowe DNA
Lenti GoClones miRNA
Walidacja celów miRNA i badanie posttranskrypcyjnej regulacji genów za pomocą lentiwirusowych reporterów 3′UTR.
- Ogólnogenomowa kolekcja wstępnie sklonowanych konstruktów reporterowych dla ponad 10 000 ludzkich 3'UTR
- Konstrukty składają się z ludzkiego 3'UTR połączonego z nowym reporterem lucyferazy
- Powiązanie Jedyna metoda funkcjonalnej identyfikacji celów miRNA w całym genomie
- Zoptymalizowana lucyferaza Renilla zapewnia wyższą aktywność
- System wykorzystuje wektor lentiwirusowy do dostarczania do trudnych do transfekcji linii komórkowych, w tym zróżnicowanych i nie dzielących się komórek.
- Doskonała jakość wirusów zapewnia doskonałą wydajność
- Kontrole negatywne, miRNA Mimics i odczynnik MISSION LightSwitch Luciferase Assay Reagent™ są dostępne w celu uzupełnienia procesu walidacji.
Lentiwirus
Kontrole miRNA
Lentiwirusowe i syntetyczne kontrole negatywne miRNA Mierzą wydajność transdukcji lub monitorują efekty poza celem.
- Wszystkie negatywne kontrole mimetyków i inhibitorów miRNA są starannie wyselekcjonowane i nie mają znanej homologii ze znanymi sekwencjami genów ludzkich lub mysich.
- Każda kontrola negatywna zawiera sekwencję Arabidopsis thaliana (Kontrola 1) lub sekwencję Caenorhabditis elegans (Kontrola 2).
- Dostępne kontrole negatywne Lenti TuD: HLTUD001C i HLTUD002C
- Dostępne kontrole negatywne Lenti miR: NCLMIR001 i NCLMIR002
- Syntetyczne mimetyki miRNA Kontrole negatywne dostępne jako HMC0002 i HMC0003
- Syntetyczne inhibitory miRNA Kontrole negatywne dostępne jako NCSTUD001 i NCSTUD002
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?