Przejdź do
ML0011
Biblioteka metabolitów cyklu mocznikowego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
storage temp.
−20°C
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Contains 10 mg each of the urea cycle metabolite standards packaged individually.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Argininosuccinic acid disodium salt hydrate, ≥80% 10 mg
    Karta charakterystyki
  • L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mg
    Karta charakterystyki
  • L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mg
    Karta charakterystyki
  • L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC) 10 mg
    Karta charakterystyki
  • L-Citrulline, ≥98% (TLC) 10 mg
    Karta charakterystyki
  • Fumaric acid, BioReagent, suitable for cell culture 10 mg
    Karta charakterystyki
  • L-Glutamic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mg
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (13)
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buenos días. En qué medio se resuspenden estos metabolitos?
    1 answer
    1. This product is provided as a box of thirteen vials, where each vial contains 10 milligrams of one of thirteen compounds. The compounds are provided as powders, but it appears that all of the compounds are water soluble. The recommendation would be to dissolve them in pure water (not buffer) immediately before use. Solutions may be frozen in aliquots if the entire 10 mg is not going to be used at once.