Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41115859
form
solid
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw do spektrometrii masowej immunopowinowactwa Protein A/G IA-MS to 96-dołkowa platforma umożliwiająca solidne, wysokoprzepustowe oznaczanie ilościowe białek w złożonym tle za pomocą LC-MS/MS. Użytkownicy dostarczają własne przeciwciało wychwytujące i wzorzec wewnętrzny (dostępne osobno, wzorce wewnętrzne mogą być peptydami SIL lub najlepiej białkiem SIL o pełnej długości), a zestaw zawiera wszystkie inne składniki potrzebne do wzbogacania w dołku i szybkiego trawienia próbek trypsyną. Format płytki składa się z 8-dołkowych pasków umożliwiających częściowe przebiegi i pozwala uniknąć wysokich kosztów i potencjalnego blokowania kolumny LC związanego z formatami wzbogacania opartymi na kulkach. Cały proces można przeprowadzić w czasie poniżej 5 godzin, uzyskując roztwory gotowe do wstrzyknięcia bez konieczności SPE lub innego oczyszczania.
Application
Wzbogacanie i kwantyfikacja białek docelowych ze złożonego tła za pomocą spektrometrii mas.
Features and Benefits
- Solidna, wysokowydajna kwantyfikacja białek w złożonym tle za pomocą LC-MS/MS
- Cały proces, w tym trawienie, trwa mniej niż 5 godzin, dzięki czemu próbki są gotowe do wstrzyknięcia pod koniec dnia roboczego.
- Format 96-dołkowej płytki ma potencjał do automatyzacji w systemie obsługi cieczy
- System bez kulek pozwala uniknąć niechlujnego czyszczenia i eliminuje ryzyko zatkania kolumny
- Paski płytek pozwalają użytkownikowi na wykonanie dowolnej liczby próbek.
Packaging
Pudełko z piankową wkładką zawierającą elementy zestawu.
Preparation Note
2 lata przy przechowywaniu w temperaturze 2-8 °C.
Powiązane prezentacje
Powiązane prezentacje
Other Notes
Protein A/G Coated Plates SAE0113-1EA
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce™ plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce™ plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
Legal Information
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
- MS Denaturation Solution
- Rapid Trypsin Digestion Buffer
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?