Przejdź do
MSMLS07
MSMLS™ Płytka 7 (lipofilowa)
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
Biblioteka metaboliczna, Biblioteka metabolitów, Biblioteka standardów metabolitów spektrometrii masowej, MSMLS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32160703
4120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
packaging
pkg of 1 plates
manufacturer/tradename
IROA Technologies
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
MSMLS Plate 7 to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID. Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Application
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.; Funkcjonalne testy komórkowe; Badania przesiewowe fenotypów. Nadaje się do ręcznych i zautomatyzowanych przepływów pracy.
Features and Benefits
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece dla ostatnich partii, pobierz poniższe mapy tablic:
Kompletna mapa płytek z nazwą, CID macierzystym, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania.
Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i produkty pośrednie obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków:
  • Kwasy karboksylowe, aminokwasy
  • Aminy biogenne, poliaminy
  • Nukleotydy, koenzymy i witaminy
  • Mono- i disacharydy
  • Kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony
Preparation Note
Związki MSMLS Plate 7 są wygodnie dostarczane w ilości 5 μg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat MSMLS07, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w karcie informacyjnej produktu.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Legal Information
MSMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSMLS06LSMLS07MSMLS03
description
Supplied by IROA Technologies
description
Supplied by IROA Technologies
description
Supplied by IROA Technologies
description
Supplied by IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
manufacturer/tradename
IROA Technologies
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
packaging
pkg of 1 plates
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)