Przejdź do
MSP02
Białko rusztowania błonowego 1D1 D73C
recombinant, expressed in E. coli, Cysteine substituted at position 73
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Technologia Nanodisc to podejście do rozpuszczania białek błonowych w roztworach wodnych w natywnym środowisku dwuwarstwowym, w którym białka błonowe pozostają stabilne i aktywne. Koncepcja Nanodisc wywodzi się z cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i ich głównego składnika białkowego, apolipoproteiny. Nanodisc to niekowalencyjna struktura dwuwarstwy fosfolipidowej i białka rusztowania błonowego (MSP), genetycznie zmodyfikowanego białka, które naśladuje funkcję apolipoproteiny A-1 (ApoA-1).
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1 Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części Helix 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1. Wariant D73C MSP1D1 (MSP1D1 D73C) zastępuje cysteinę (C) kwasem asparaginowym (D) w pozycji 73 oryginalnej natywnej sekwencji A-1, w segmencie helisy 2 (H2) białka.
Application
Aby uzyskać wytyczne dotyczące stosowania tego i innych MSP do przygotowania nanodysków, odwiedź naszą stronę Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation.
Legal Information
Technologia nanodysków i wiele jej zastosowań są objęte następującymi patentami posiadanymi przez Uniwersytet Illinois.
  • 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
  • 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
  • 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
  • 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
  • 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
  • 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
  • 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSP09MSP03MSP12
description
recombinant, expressed in E. coli, Cysteine substituted at position 73
description
recombinant, expressed in E. coli, Cysteine substituted at position 73
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in E. coli, MSP1D1-MSP1D2 fusion protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)