Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4170,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
C-terminal FLAG tagged
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1 Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części Helix 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1. Wariant 1FC MSP1D1 (MSP1FC) zawiera C-końcowy znacznik FLAG®.
Application
Legal Information
- 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
- 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
- 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
- 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
- 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
- 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
- 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, Cysteine substituted at position 73 | description recombinant, expressed in E. coli, Cysteine substituted at position 73 | description recombinant, expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?