Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Analysis Note
EAEDLQVGQVELGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Modyfikacje terminalne: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Długość (reszty): 31
Inkorporacja etykiety
>= 98%, jak określono za pomocą spektrometrii masowej
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?