Przejdź do
MSPS001
SILu™Pep Glucagon
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
General Description
SILu™Pep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSPS002MSPS003MSPS004
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
off-white
color
off-white
color
off-white
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
supp_hazards
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)