Przejdź do
MSST0011
SILu™ProtALB Albumina
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Wzorzec wewnętrzny LC/MS dla albuminy ludzkiej w, ludzka albumina znakowana stabilnym izotopem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
2788,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Biological source:
human
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
Concentration:
≥10 μg/mg (Bradford)
2788,00 zł
Cena katalogowa3280,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
concentration
≥10 μg/mg (Bradford)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
SILu™ProtALB jest rekombinowaną ludzką albuminą znakowaną stabilnym izotopem, która zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy albuminy w spektrometrii mas. SILu™ProtALB jest monomerem 607 aminokwasów (w tym C-końcowej polihistydyny i znaczników flagowych), o masie cząsteczkowej ~69 kDa.
Biochem/physiol Actions
Albumina jest syntetyzowana wyłącznie przez komórki miąższu wątroby w ilości 14 g/dobę. Chociaż jest to najobficiej występujące białko osocza (>50%), zwiększone stężenie albuminy w moczu wskazuje na krwawienia w dolnych drogach moczowych (moczowód, pęcherz moczowy) lub infekcje miedniczek nerkowych. Niewielkie nieprawidłowe wydalanie albuminy jest znane jako mikroalbuminuria i służy jako wskaźnik tymczasowego przeciążenia filtracji kłębuszkowej (gorączka, nadmierne uprawianie sportu) lub przewlekłego uszkodzenia kłębuszków nerkowych (cukrzyca).
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
RRDAHKSEVAHRFKDLGEENFKALVLIAFAQYLQQCPFEDHVKLVNEVTEFAKTCVADESAENCDKSLHTLFGDKLCTVATLRETYGEMADCCAKQEPERNECFLQHKDDNPNLPRLVRPEVDVMCTAFHDNEETFLKKYLYEIARRHPYFYAPELLFFAKRYKAAFTECCQAADKAACLLPKLDELRDEGKASSAKQRLKCASLQKFGERAFKAWAVARLSQRFPKAEFAEVSKLVTDLTKVHTECCHGDLLECADDRADLAKYICENQDSISSKLKECCEKPLLEKSHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARRHPDYSVVLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPHECYAKVFDEFKPLVEEPQNLIKQNCELFEQLGEYKFQNALLVRYTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSKCCKHPEAKRMPCAEDYLSVVLNQLCVLHEKTPVSDRVTKCCTESLVNRRPCFSALEVDETYVPKEFNAETFTFHADICTLSEKERQIKKQTALVELVKHKPKATKEQLKAVMDDFAAFVEKCCKADDKETCFAEEGKKLVAASQAALGLDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0015MSST0059MSST0021
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
human
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)