Przejdź do
MSST0007
SILu™ProtCLU Clusterin
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Apolipoproteina J, Clusterin, Komunikat prostaty pod wpływem testosteronu 2 (TRPM-2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
56811.45
2890,00 zł
Cena katalogowa3400,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged, V5 tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
mol wt
56811.45
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLU(1191)
General description
SILu™ Prot Clusterin to rekombinowana, znakowana stabilnym izotopem ludzka Clusterin, która zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy klasteryny w spektrometrii mas. SIL™ Prot Clusterin jest heterodimerem 2 podjednostek (alfa i beta) składającym się z 427 aminokwasów (w tym N-końcowych znaczników polihistydyny i V5), o obliczonej masie cząsteczkowej 50 kDa.
Biochem/physiol Actions
Klasteryna jest wydzielanym glikozylowanym heterodimerem o masie 80 kDa połączonym disiarczkiem z podjednostkami alfa i beta (wytwarzanymi przez wewnętrzne rozszczepienie). Clusterin ulega ekspresji w praktycznie wszystkich tkankach i znajduje się we wszystkich ludzkich płynach. Jest zaangażowana w liczne procesy fizjologiczne ważne dla kancerogenezy i wzrostu guza, w tym antyapoptotyczne przeżycie komórek, regulację cyklu komórkowego, adhezję komórek, przebudowę tkanek i transport lipidów. Clusterin występuje również jako białko jądrowe. Wydzielana forma Clusterin ma zewnątrzkomórkową aktywność chaperonową i antyapoptotyczną, podczas gdy forma jądrowa działa jako czynnik proapoptotyczny.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
DQTVSDNELQEMSNQGSKYVNKEIQNAVNGVKQIKTLIEKTNEERKTLLSNLEEAKKKKEDALNETRESETKLKELPGVCNETMMALWEECKPCLKQTCMKFYARVCRSGSGLVGRQLEEFLNQSSPFYFWMNGDRIDSLLENDRQQTHMLDVMQDHFSRASSIIDELFQDRFFTREPQDTYHYLPFSLPHRRPHFFFPKSRIVRSLMPFSPYEPLNFHAMFQPFLEMIHEAQQAMDIHFHSPAFQHPPTEFIREGDDDRTVCREIRHNSTGCLRMKDQCDKCREILSVDCSTNNPSQAKLRRELDESLQVAERLTRKYNELLKSYQWKMLNTSSLLEQLNEQFNWVSRLANLTQGEDQYYLRVTTVASHTSDSDVPSGVTEVVVKLFDSDPITVTVPVEVSRKNPKFMETVAEKALQEYRKKHREESDPSRGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0008MSST0011MSST0001
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
56811.45
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)