Przejdź do
MSST0022
SILu™LiteCRP Białko C-reaktywne
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
PTX1, pentaxin, pentraksyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
liquid
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTX3(5806)
General description
SILu™LiteCRP jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to białko składające się z 226 aminokwasów (w tym C-końcowej polihistydyny i FLAG® znaczników), o obliczonej masie cząsteczkowej ~25 kDa. SILu™LiteCRP jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w zastosowaniach LC-MS.
Sugerowane parametry analizy ilościowej
(Ustawienia MRM podane dla trzech sugerowanych peptydów)
Biochem/physiol Actions
CRP jest pentraksyną pochodzenia wątrobowego. Występuje głównie jako pentamer w strukturze cyklicznej z 5 identycznymi podjednostkami 23-kD we krwi. Oprócz roli białka "ostrej fazy" lub cząsteczki pierwszej linii obrony przed organizmami chorobotwórczymi, wyjściowe poziomy CRP korelują dodatnio z niekorzystnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. CRP jest zatem uważane za "czynnik ryzyka" chorób sercowo-naczyniowych. U ludzi leczenie statynami zmniejsza poziom zarówno LDL-C, jak i CRP, a jednocześnie zmniejsza liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych. Niedawne badanie sugeruje, że pacjenci z podwyższonym podstawowym poziomem CRP są narażeni na zwiększone ryzyko cukrzycy, a także chorób sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzone na ponad 700 pielęgniarkach wykazało, że osoby w najwyższym kwartylu spożycia tłuszczów trans miały poziom CRP we krwi o 73% wyższy niż osoby w najniższym kwartylu.
Physical form
Dostarczany jako roztwór soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 25% glicerolem.
Other Notes
QTDMSRKAFVFPKESDTSYVSLKAPLTKPLKAFTVCLHFYTELSSTRGYSIFSYATKRQDNEILIFWSKDIGYSFTVGGSEILFEVPEVTVAPVHICTSWESASGIVEFWVDGKPRVRKSLKKGYTVGAEASIILGQEQDSFGGNFEGSQSLVGDIGNVNMWDFVLSPDEINTIYLGGPFSPNVLNWRALKYEVQGEVFTKPQLWPDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0021MSST0004C1617
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in E. coli, liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)