Przejdź do
MSST0004
SILu™LitePTX3 Białko związane z pentraksyną 3
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
SILuLite Białko związane z pentraksyną
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32160701
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTX3(5806)
General description
SILu™ Lite PTX3 jest rekombinowanym glikozylowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to homooktamer i homodekamer składający się z 364 aminokwasów (monomer) o obliczonej masie cząsteczkowej 40 kDa. Nie zawiera znaczników.
Biochem/physiol Actions
Pentraksyna 3 (PTX3) jest wydzielanym glikozylowanym białkiem należącym do nadrodziny pentraksyn1. PTX3 jest szybko produkowana i uwalniana przez kilka typów komórek, w szczególności przez jednojądrzaste fagocyty, komórki dendrytyczne (DC), fibroblasty i komórki śródbłonka w odpowiedzi na pierwotne sygnały zapalne (np. zaangażowanie receptora toll-podobnego [TLR], TNFα, IL-1β)1. PTX3 zachowuje się jak białko odpowiedzi ostrej fazy, ponieważ poziom PTX3 we krwi, niski w normalnych warunkach (około 25 ng / ml u myszy, < 2 ng / ml u ludzi), szybko wzrasta (osiągając szczyt w 6-8 godzin po indukcji) i dramatycznie (200-800 ng / ml) podczas wstrząsu endotoksycznego, posocznicy i innych stanów zapalnych i zakaźnych, korelując z ciężkością choroby. W tych warunkach PTX3 jest szybkim markerem pierwotnej lokalnej aktywacji odporności wrodzonej i stanu zapalnego2-6. przeżycie komórek antyapoptotycznych2, regulacja cyklu komórkowego3, adhezja komórek4, przebudowa tkanek5 i transport lipidów6. Ekspresja genu PTX3 w ludzkich komórkach śródbłonka jest tłumiona w większym stopniu przez pitawastatynę niż ekspresja 6000 innych ludzkich genów, które zostały zbadane, co sugeruje, że PTX3 może być nowym biomarkerem zapalnej choroby sercowo-naczyniowej8.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
ENSDDYDLMYVNLDNEIDNGLHPTEDPTPCACGQEHSEWDKLFIMLENSQMRERMLLQATDDVLRGELQRLREELGRLAESLARPCAPGAPAEARLTSALDELLQATRDAGRRLARMEGAEAQRPEEAGRALAAVLEELRQTRADLHAVQGWAARSWLPAGCETAILFPMRSKKIFGSVHPVRPMRLESFSACIWVKATDVLNKTILFSYGTKRNPYEIQLYLSYQSIVFVVGGEENKLVAEAMVSLGRWTHLCGTWNSEEGLTSLWVNGELAATTVEMATGHIVPEGGILQIGQEKNGCCVGGGFDETLAFSGRLTGFNIWDSVLSNEEIRETGGAESCHIRGNIVGWGVTEIQPHGGAQYVS
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0003MSST0022MSST0062
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard, ≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P26022
UniProt accession no.
P26022
UniProt accession no.
P02741
UniProt accession no.
P05090
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)