Przejdź do
MSST0030
SILu™LiteAPOA2 Apolipoproteina A-II
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Apo-AII, ApoA-II, ApolipoproteinaA2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA2(336)
General description
Apolipoproteina A-II (ApoA-II) występuje w osoczu jako dimer dwóch 77-aminokwasowych łańcuchów połączonych mostkiem dwusiarczkowym. Po apoA-I jest to drugi główny składnik białkowy HDL, stanowiący około 20% całkowitego białka HDL. Uważa się, że apoA-II odgrywa ważną rolę w metabolizmie trójglicerydów, zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i na ludziach. 3 Ostatnie odkrycia przypisują apoA-II hamujący wpływ na hydrolizę cząstek bogatych w triglicerydy, w której pośredniczy lipaza lipoproteinowa. Dodatkowe powiązania apoA-II zostały zgłoszone dla różnych czynników białkowych, w tym lipazy wątrobowej (HL), lipazy lipoproteinowej (LPL), lipazy śródbłonkowej, CETP, PLTP i LCAT.
Immunogen
MAEPRQEFEVMEDHAGTYGLGDRKDQGGYTMHQDQEGDTDAGLKESPLQTPTEDGSEEPGSETSDAKSTPTAEDVTAPLVDEGAPGKQAAAQPHTEIPEGTTAEEAGIGDTPSLEDEAAGHVTQARMVSKSKDGTGSDDKKAKGADGKTKIATPRGAAPPGQKGQANATRIPAKTPPAPKTPPSSGEPPKSGDRSGYSSPGSPGTPGSRSRTPSLPTPPTREPKKVAVVRTPPKSPSSAKSRLQTAPVPMPDLKNVKSKIGSTENLKHQPGGGKVQIINKKLDLSNVQSKCGSKDNIKHVPGGGSVQIVYKPVDLSKVTSKCGSLGNIHHKPGGGQVEVKSEKLDFKDRVQSKIGSLDNITHVPGGGNKKIETHKLTFRENAKAKTDHGAEIVYKSPVVSGDTSPRHLSNVSSTGSIDMVDSPQLATLADEVSASLAKQGLDRIRGRKLGPFEGKPIPNPLLGLDSTRTGHHHHHHHHGGQ
Biochem/physiol Actions
SILu™LiteAPOA2 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to homodimer składający się z 97 aminokwasów (w tym C-końcowej polihistydyny i znacznika flagowego), o obliczonej masie cząsteczkowej 11 kDa. SILu Lite APOA2 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0029MSST0056MSST0062
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard, ≥95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
-
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)