Merck
MSST0062
SILu™LiteAPOD, ludzka apolipoproteina D
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Apo-D, ApoD
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOD(347)
General description
SILu™LiteAPOD jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się ze 189 aminokwasów (w tym C-końcowego znacznika polihistydynowego), o obliczonej masie cząsteczkowej 21,69 kDa. SILu™LiteAPOD jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Biochem/physiol Actions
Apolipoproteina D należy do rodziny apolipoprotein. W przeciwieństwie do innych lipoprotein, które są wytwarzane głównie w wątrobie, apolipoproteina D jest wytwarzana głównie w mózgu i jądrach. Stwierdzono, że jest ona przypuszczalnym biomarkerem funkcji receptora androgenowego w zespole niewrażliwości na androgeny, najczęstszej przyczynie zaburzeń rozwoju płciowego. Apolipoproteina D jest związana z zaburzeniami neurologicznymi i uszkodzeniem nerwów, szczególnie związanym z osłonką mielinową. Wykazano, że jest ona podwyższona w szczurzym modelu udaru mózgu i jest podwyższona u pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i chorobą Alzheimera.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
QAFHLGKCPNPPVQENFDVNKYLGRWYEIEKIPTTFENGRCIQANYSLMENGKIKVLNQELRADGTVNQIEGEATPVNLTEPAKLEVKFSWFMPSAPYWILATDYENYALVYSCTCIIQLFHVDFAWILARNPNLPPETVDSLKNILTSNNIDVKKMTVTDQVNCPKLSDYKDDDDKGHHHHHHHHGGGQ
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)