Przejdź do
MSST0041
SILu™ProtHAVCR1 Receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
Cząsteczka uszkodzenia nerek 1 (KIM-1), Immunoglobulina komórek T i białko zawierające domenę mucyny 1 (TIMD-1), Receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 1 (TIM-1), białko zawierające domenę mucyny 1 (TIMD-1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 31 kDa
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
mol wt
calculated mol wt 31 kDa
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HAVCR1(26762)
General description
HAVCR1 jest transbłonową glikoproteiną, która ulega wysokiej ekspresji w komórkach kanalików proksymalnych nerek z uszkodzeniem nerek. Ektodomena KIM-1 jest rozszczepiana, uwalniana do moczu i może być oznaczana ilościowo jako czuły i specyficzny biomarker ostrego uszkodzenia nerek (AKI) u gryzoni i ludzi. W niedawnym badaniu wykazano, że HAVCR1 jest uwalniany do krążenia, gdzie zgłasza uszkodzenie nerek u myszy, szczurów i ludzi z AKI i przewlekłą chorobą nerek (CKD). Poziomy HAVCR1 i MCP-1 w moczu, zarówno same, jak i w połączeniu, były znacznie wyższe niż u pacjentów z AKI. Co ważne, połączenie HAVCR1 i MCP-1 przewyższało każdy z biomarkerów osobno.
Immunogen
SVKVGGEAGPSVTLPCHYSGAVTSMCWNRGSCSLFTCQNGIVWTNGTHVTYRKDTRYKLLGDLSRRDVSLTIENTAVSDSGVYCCRVEHRGWFNDMKITVSLEIVPPKVTTTPIVTTVPTVTTVRTSTTVPTTVPTTVPTTMSIPTTTTVLTTMTVSTTTSVPTTTSVPVTTTVSTFVPPMPLPRQNHEPVATSPSSPQPAETHPTTLQGAIRREPTSSPLYSYTTDGNDTVTESSDGLWNNNQTQLFLEHSLLTANTTKGDYKDDDDKGHHHHHHHHGGGQ
Biochem/physiol Actions
SILu™ProtHAVCR1 to rekombinowany, stabilnie znakowany izotopem ludzki HAVCR1, który zawiera[ 13C6, 15N4]-Argininę i [13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy HAVCR1 w spektrometrii masowej. SILu Prot HAVCR1 jest białkiem składającym się z 290 aminokwasów (domena zewnątrzkomórkowa: Ser21-Gly290 i zawierającej C-końcowe znaczniki polihistydynowe i FLAG® ), o obliczonej masie cząsteczkowej 31 kDa.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), licensing@dupont.com.
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP8054MSST0042RAB0743
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
ELISA: suitable
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
mol wt
calculated mol wt 31 kDa
mol wt
monomer 57 kDa by calculation
mol wt
calculated mol wt 31 kDa
mol wt
-
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)