Przejdź do
MSST0042
SILu™LiteHAVCR1 Receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Cząsteczka uszkodzenia nerek 1 (KIM-1), Immunoglobulina komórek T i białko zawierające domenę mucyny 1 (TIMD-1), Receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 1 (TIM-1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32160701
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
calculated mol wt 31 kDa
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
mol wt
calculated mol wt 31 kDa
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HAVCR1(26762)
General description
HAVCR1 jest transbłonową glikoproteiną, która ulega wysokiej ekspresji w komórkach kanalików proksymalnych nerek z uszkodzeniem nerek. Ektodomena KIM-1 jest rozszczepiana, uwalniana do moczu i może być oznaczana ilościowo jako czuły i specyficzny biomarker ostrego uszkodzenia nerek (AKI) u gryzoni i ludzi. W niedawnym badaniu wykazano, że HAVCR1 jest uwalniany do krążenia, gdzie zgłasza uszkodzenie nerek u myszy, szczurów i ludzi z AKI i przewlekłą chorobą nerek (CKD). Poziomy HAVCR1 i MCP-1 w moczu, zarówno same, jak i w połączeniu, były znacznie wyższe niż u pacjentów z AKI. Co ważne, połączenie HAVCR1 i MCP-1 przewyższało każdy z biomarkerów osobno.
Immunogen
SVKVGGEAGPSVTLPCHYSGAVTSMCWNRGSCSLFTCQNGIVWTNGTHVTYRKDTRYKLLGDLSRRDVSLTIENTAVSDSGVYCCRVEHRGWFNDMKITVSLEIVPPKVTTTPIVTTVPTVTTVRTSTTVPTTVPTTVPTTMSIPTTTTVLTTMTVSTTTSVPTTTSVPVTTTVSTFVPPMPLPRQNHEPVATSPSSPQPAETHPTTLQGAIRREPTSSPLYSYTTDGNDTVTESSDGLWNNNQTQLFLEHSLLTANTTKGDYKDDDDKGHHHHHHHHGGGQ
Biochem/physiol Actions
SILu™LiteHAVCR1 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to białko składające się z 290 aminokwasów (domena zewnątrzkomórkowa: Ser21-Gly290, w tym C-końcowe znaczniki polihistydynowe i FLAG® ), o obliczonej masie cząsteczkowej 31 kDa. SILu Lite HAVCR1 jest standardem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0041SRP8054RAB0743
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
description
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
mol wt
calculated mol wt 31 kDa
mol wt
calculated mol wt 31 kDa
mol wt
monomer 57 kDa by calculation
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)