Przejdź do
MSST0046
SILu™LiteTIMP2, ludzki inhibitor metaloproteinazy 2
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
SILu™LiteTIMP2 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się ze 194 aminokwasów, a jego obliczona masa cząsteczkowa wynosi 21,7 kDa. SILu™LiteTIMP2 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Biochem/physiol Actions
Podczas gdy rodzina TIMP ssaków ma czterech członków, TIMP-2 jest unikalnym członkiem rodziny, ponieważ oprócz hamowania metaloproteinaz macierzy (MMP), TIMP-2 selektywnie oddziałuje z MT1-MMP, aby ułatwić aktywację pro-MMP-2 na powierzchni komórki.1 Tak więc TIMP-2 działa zarówno jako inhibitor MMP, jak i jest wymagany do komórkowego mechanizmu aktywacji pro-MMP-2. Niedawno potwierdzono, że połączenie TIMP-2 z innym biomarkerem zatrzymania cyklu komórkowego w moczu, tj. białkiem wiążącym insulinopodobny czynnik wzrostu 7 (IGFBP7), może przewidywać ryzyko umiarkowanego i ciężkiego ostrego uszkodzenia nerek (AKI) u krytycznie chorych pacjentów. W przypadku pacjentów pooperacyjnych chirurgicznych oddziałów intensywnej terapii, pojedynczy test TIMP2-IGFBP7 w moczu dokładnie zidentyfikował pacjentów zagrożonych rozwojem AKI w ciągu kolejnych 12 godzin, a jego włączenie do klinicznych modeli przewidywania ryzyka znacznie poprawia ich wydajność.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
CSCSPVHPQQAFCNADVVIRAKAVSEKEVDSGNDIYGNPIKRIQYEIKQIKMFKGPEKDIEFIYTAPSSAVCGVSLDVGGKKEYLIAGKAEGDGKMHITLCDFIVPWDTLSTTQKKSLNHRYQMGCECKITRCPMIPCYISSPDECLWMDWVTEKNINGHQAKFFACIKRSDGSCAWYRGAAPPKQEFLDIEDP
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0045MSST0044MSST0043
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P16035
UniProt accession no.
P16035
UniProt accession no.
P01033
UniProt accession no.
P01033
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)