Przejdź do
MSST0052
SILu™LiteAKT2, ludzka kinaza serynowo-treoninowa RAC-beta
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Kinaza białkowa Akt-2, Kinaza białkowa B beta (PKB beta), RAC-PK-beta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AKT2(208)
General description
SILu™LiteAKT2 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się z 502 aminokwasów, o obliczonej masie cząsteczkowej 58,2 kDa (w tym N-końcowej polihistydyny i znaczników flagowych). SILu™ AKT2 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Physical form
Dostarczany jako płyn zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMNEVSVIKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKSDGSFIGYKERPEAPDQTLPPLNNFSVAECQLMKTERPRPNTFVIRCLQWTTVIERTFHVDSPDEREEWMRAIQMVANSLKQRAPGEDPMDYKCGSPSDSSTTEEMEVAVSKARAKVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVIIAKDEVAHTVTESRVLQNTRHPFLTALKYAFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFTEERARFYGAEIVSALEYLHSRDVVYRDIKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGISDGATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHERLFELILMEEIRFPRTLSPEAKSLLAGLLKKDPKQRLGGGPSDAKEVMEHRFFLSINWQDVVQKKLLPPFKPQVTSEVDTRYFDDEFTAQSITITPPDRYDSLGLLELDQRTHFPQFSYSASIRE
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0051SAB4500808MSST0050
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled, SIL MS Protein Standard
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Gene Information
human ... AKT2(208)
Gene Information
human ... AKT2(208)
Gene Information
human ... AKT2(208)
Gene Information
human ... AKT1(207)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)