Przejdź do
MSST0060
SILu™LiteCST3, ludzka cystatyna C
recombinant, expressed in E. coli, MS Protein Standard
Synonim(y):
CST3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CST3(1471)
General description
SILu™LiteCST3 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w E. coli. Składa się ze 120 aminokwasów, o obliczonej masie cząsteczkowej 13,5 kDa. SILu™LiteCST3 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Biochem/physiol Actions
Cystatyna C jest inhibitorem proteaz cysteinowych, w tym katepsyny B (która została zidentyfikowana jako najważniejszy enzym rozkładający amyloid). Pomiar cystatyny C w surowicy zastępuje kreatyninę jako wskaźnik czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR).
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną tris i metioninę.
Other Notes
SSPGKPPRLVGPMDASVEEEGVRRALDFAVGEYNKASNDMYHSRALQVRARKQIVAGVNYFLDVELGRTTCTKTQPNLDNCPFHDQPHLKRKAFCSFQIYAVPWQGTMTLSKSTCQDA
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0059H5041MSST0048
description
recombinant, expressed in E. coli, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
-
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... CST3(1471)
Gene Information
human ... CST3(1471)
Gene Information
human ... CYTC(1471)
Gene Information
human ... SOST(50964)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)