Przejdź do
MSST0048
SILu™LiteSOST, ludzka sklerostyna
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
8-His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SOST(50964)
General description
SILu™LiteSOST jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się z 201 aminokwasów (w tym N-końcowej polihistydyny i znacznika), o obliczonej masie cząsteczkowej 22,8 kDa. SILu™LiteSOST jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Biochem/physiol Actions
Sklerostyna jest wydzielanym antagonistą sygnalizacji Wnt wytwarzanym prawie wyłącznie przez osteocyty. Może selektywnie hamować Wnt/β-kateninę, hamując aktywność osteoblastów, a także żywotność osteoblastów i osteocytów. Niższe poziomy sklerostyny są związane z niższą zawartością mineralną kości i kością. Wykazano, że większa całkowita zawartość mineralna kości kończyn była istotnie związana z wyższym poziomem sklerostyny we krwi. Ponadto, krążąca sklerostyna jest biomarkerem nasilenia osteoporozy w długotrwałej, przewlekłej paraplegii. Sklerostyna w surowicy była istotnie, niezależnie i pozytywnie związana z gęstością mineralną kości zarówno korowej, jak i gąbczastej. Sklerostynę uważa się za jeden z czynników związanych z przewlekłą chorobą nerek - zaburzeniami mineralnymi i kostnymi u pacjentów hemodializowanych.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
HHHHHHGGQQGWQAFKNDATEIIPELGEYPEPPPELENNKTMNRAENGGRPPHHPFETKDVSEYSCRELHFTRYVTDGPCRSAKPVTELVCSGQCGPARLLPNAIGRGKWWRPSGPDFRCIPDRYRAQRVQLLCPGGEAPRARKVRLVASCKRLTRFHNQSELKDFGTEAARPQKGRKPRARSAKANQAELENAY
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0047567693MSST0016
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
human
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... SOST(50964)
Gene Information
human ... SOST(50964)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)