Przejdź do
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 897,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
24111500
NACRES:
NB.43
eCl@ss:
32049090
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8403-SK
Material:
red (with black Biohazard warning)
Packaging:
pack of 1 ea
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócmaterial
red (with black Biohazard warning)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8403-SK
capacity
3 L
General description
BenchBin™ is a personal benchtop container for biohazard and contaminated waste. Compact size fits perfectly anywhere and safely disposes up to tips, tubes, gloves, etc. Features easy push open/close lid that is perfect for quick disposal of biological waste. The cover is easily removed from the inner basin for quick emptying of contents. Ideal size for use with red imprinted autoclavable biohazard bags. BenchBin Starter kit includes one BenchBin and 400 red biohazard bags.
Features and Benefits
- Compact size
- Safely disposes tips, tubes, gloves
- Easy open lid
- Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Legal Information
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description includes 3L BenchBin™ biohazard bin & 400 red autoclave/biohazard bags | description capacity 3 L, with spring loaded lid, pack of 1 ea | description includes: BenchBin™ & 400 red autoclave/biohazard bags | description capacity 1.5 L |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio A8403-SK | manufacturer/tradename MTC™ Bio A8403B | manufacturer/tradename MTC™ Bio A8401-SK | manufacturer/tradename MTC™ Bio A8401B |
| material red (with black Biohazard warning) | material red (with black Hiohard warning) | material - | material red (with black Biohazard warning) |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| capacity 3 L | capacity 3 L | capacity 1.5 L , bin | capacity 1.5 L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio BenchBin™ starter Set
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

