Przejdź do
MTCA8803
MTC™ Bio BluBlot™ HS Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Synonim(y):
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8803, imaging film, western blotting film
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
eCl@ss:
32150313
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8803
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8803
W × L
5 in. × 7 in.
General description
BluBlot™ HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCA8805MTCT8302MTCP3020
description
W × L 5 in. × 7 in.
description
W × L 8 in. × 10 in.
description
capacity 5 mL, polypropylene, sterile, case of 1000 ea (8 bags of 125ea)
description
capacity 0.2 mL, seperate dome caps
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8803
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8805
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8302
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P3020
W × L
5 in. × 7 in.
W × L
8 in. × 10 in.
W × L
-
W × L
-
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
case of 1000 ea (8 bags of 125ea)
packaging
pack of 120 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)