Przejdź do
MTCA8805
MTC™ Bio BluBlot™ HS Autoradiography Flim
W × L 8 in. × 10 in.
Synonim(y):
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8805, imaging film, western blotting film
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
936,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8805
W × l:
8 in. × 10 in.
Packaging:
pack of 100 ea
936,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8805
W × L
8 in. × 10 in.
General description
BluBlot™ HS Autoradiography film, 8x10in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCA8803MTCR1070MTCP3020
description
W × L 8 in. × 10 in.
description
W × L 5 in. × 7 in.
description
to hold, 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, orange, pack of 5 ea
description
capacity 0.2 mL, seperate dome caps
W × L
8 in. × 10 in.
W × L
5 in. × 7 in.
W × L
-
W × L
-
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8805
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8803
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1070
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P3020
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 120 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)