Przejdź do
MTCA9004SK
MTC™ Bio Benchtop Disposal Set
includes: metal stand & 400 red autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Synonim(y):
bio waste bin, MTC Bio A9004-SK, laboratory bin, waste canoster, waste receptacle
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
24111500
eCl@ss:
32150313
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A9004-SK
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A9004-SK
General description
Benchtop Disposal Set, includes metal stand, 5 x 3 x 9" (LxWxH) and 400 red 8.5 x 11" autoclave/ biohazard bags
Features and Benefits
  • Heavy gauge polypropylene
  • Large white marking areas
  • Strong seamless bottom
  • Printed biohazard symbol
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MTCA8401SKMTCA8401BMTCA8403B
description
includes: metal stand & 400 red autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
description
includes: BenchBin™ & 400 red autoclave/biohazard bags
description
capacity 1.5 L
description
capacity 3 L, with spring loaded lid, pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A9004-SK
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8401-SK
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8401B
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8403B
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)