Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 155,00 zł |
Informacje o tej pozycji
155,00 zł
material
steel
feature
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A9004-WR
General description
Features and Benefits
- sturdy steel construction
- autoclavable
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm) | description W × H 8.5 in. (21.6 cm) × 11 in. (27.9 cm), red (black printed warnings) | description W × H 24 in. (61 cm) × 32 in. (81 cm), red (black printed warnings) | description W × H 10 in. (25 cm) × 12.5 in. (32 cm), red (with black printed warnings), with marking area, pack of 100 ea |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio A9004-WR | manufacturer/tradename MTC™ Bio A9004R | manufacturer/tradename MTC™ Bio A9002R | manufacturer/tradename MTC™ Bio A9006R |
| feature holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm) | feature - | feature - | feature with marking area, autoclavable |
| material steel | material polypropylene , red (black printed warnings) | material polypropylene , red (black printed warnings) | material polypropylene , red (with black printed warnings) |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 100 ea (bulk bag) | packaging pack of 200 ea (bulk bag) | packaging pack of 100 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?