Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
Informacje o tej pozycji
251,00 zł
material
polystyrene , square white
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B6001W
L × W
45 mm × 45 mm
capacity
20 mL
General description
Features and Benefits
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description square white, capacity 20 mL, L × W 45 mm × 45 mm | description diamond black, capacity 5 mL, L × W 35 mm × 55 mm | description diamond black, capacity 30 mL, L × W 65 mm × 85 mm | description square black, capacity 20 mL, L × W 45 mm × 45 mm |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio B6001W | manufacturer/tradename MTC™ Bio B6501B | manufacturer/tradename MTC™ Bio B6502B | manufacturer/tradename MTC™ Bio B6001B |
| material square white , polystyrene | material diamond black , polystyrene | material polystyrene , diamond black | material square black , polystyrene |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea |
| L × W 45 mm × 45 mm | L × W 35 mm × 55 mm | L × W 65 mm × 85 mm | L × W 45 mm × 45 mm |
| capacity 20 mL | capacity 5 mL | capacity 30 mL | capacity 20 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Weigh Boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?