Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
330,00 zł
material
diamond black , polystyrene
packaging
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B6503B
L × W
100 mm × 125 mm
capacity
100 mL
General description
Features and Benefits
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diamond black, capacity 100 mL, L × W 100 mm × 125 mm | description diamond white, capacity 100 mL, L × W 100 mm × 125 mm | description diamond white, capacity 5 mL, L × W 35 mm × 55 mm | description diamond white, capacity 30 mL, L × W 65 mm × 85 mm |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio B6503B | manufacturer/tradename MTC™ Bio B6503W | manufacturer/tradename MTC™ Bio B6501W | manufacturer/tradename MTC™ Bio B6502W |
| material diamond black , polystyrene | material diamond white , polystyrene | material polystyrene , diamond white | material diamond white , polystyrene |
| packaging pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea |
| capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 5 mL | capacity 30 mL |
| L × W 100 mm × 125 mm | L × W 100 mm × 125 mm | L × W 35 mm × 55 mm | L × W 65 mm × 85 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Weigh Boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?