Merck
MTCB8300
Składane bio wiadro MTC™ Bio
laboratory ice bucket
Synonim(y):
chłodzenie próbki, przechowywanie próbek
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B8300
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B8300
D × H
10 in. × 7.5 in.
General description
Składane laboratoryjne wiaderko na lód Bio Bucket, 5 litrów, 1/sztuka
Składany pojemnik, który oszczędza miejsce do przechowywania. Pojemnik BioBucket™ może być używany jako wiaderko na lód do chłodzenia próbek przez długi czas lub jako przenośny pojemnik na płyny. Dołączony uchwyt ułatwia transport, a uformowana podstawa pozwala na łatwe nalewanie i czyszczenie. Idealny do użytku w terenie jako pojemnik do zbierania i transportu próbek środowiskowych.
Features and Benefits
  • Składany korpus oszczędza cenne miejsce do przechowywania
  • Możliwość użycia z kruszonym lodem
  • Wewnętrzny otwór w pokrywie dla lepszego utrzymania temperatury
  • Dołączony uchwyt ułatwiający transport
  • Uformowany uchwyt na podstawie do nalewania
Legal Information
BioBucket is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)